Learn More
Ethoxytrimethylsilane, 95%
Codice prodotto. 10469481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10469481 5 g Bottiglia in vetro 5g
10307911 25 g Bottiglia in vetro 25g
10016293 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10469481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 313820050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1825-62-3 | C5H14OSi | 118.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1825-62-3
Formula molecolare C5H14OSi
Molecular Weight (g/mol) 118.25
Numero MDL MFCD00009069
InChI Key RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
PubChem CID 15772
IUPAC Name ethoxy(trimethyl)silane
SMILES CCO[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethoxytrimethylsilane
Colore Colorless
Densità 0.7500g/mL
Punti di ebollizione 75°C to 76°C
Punto d'infiammabilità -18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Si(CH3)3OC2H5
Indice di rifrazione 1.3730 to 1.375
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.75
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water
Peso formulazione 118.25
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid