Learn More
Ethoxytrimethylsilane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11348265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11348265 100 g 100g
11338265 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11348265 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10151.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1825-62-3 | Molecular Formula: C5H14OSi | Molecular Weight: 118.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1825-62-3
Formula molecolare C5H14OSi
Molecular Weight (g/mol) 118.25
Numero MDL MFCD00009069
InChI Key RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
PubChem CID 15772
IUPAC Name ethoxy(trimethyl)silane
SMILES CCO[Si](C)(C)C
Specifica
Punti di ebollizione 75°C to 76°C
Materiale o nome chimico Ethoxytrimethylsilane
Punto di fusione -83°C
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità −18°C (−0°F)
Odore Mild
Indice di rifrazione 1.374
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.757
Numero UN UN1993
Beilstein 1731950
Peso formulazione 118.25
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethoxytrimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethoxytrimethylsilane