Learn More
Ethyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10348010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10348010 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10358010 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10348010 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 209990050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Identificatori chimici
CAS 20461-99-8
Formula molecolare C6H10O2S2
Molecular Weight (g/mol) 178.26
Numero MDL MFCD00005411
InChI Key OMCSHTHLIQOHDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-carboethoxydithiolane, ethyl1,3-dithiolane-2-carboxylate, 1,3-dithiolane-2-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209faj, 2-carboethoxy-1,3-dithiolane, omcshthliqohdd-uhfffaoysa, 1,3-dithiolane-2-carboxylicacid,ethyl ester, 1,3-dithiolane-2-carboxylicacid, ethyl ester, 1,3-dithiolane-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate
PubChem CID 88551
IUPAC Name ethyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1SCCS1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 1, 3-dithiolane-2-carboxylate
Nota nome 99%
Colore Yellow
Densità 1.2400g/mL
Punti di ebollizione 85°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5380 to 1.54
Quantità 5 mL
Beilstein 19, II, 290
Gravità specifica 1.24
Peso formulazione 178.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid