Learn More
Ethyl 1-(4-cyanopyrid-2-yl)piperidine-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11310687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11310687 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10769035 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11310687 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50716CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 906352-67-8
Formula molecolare C14H17N3O2
Molecular Weight (g/mol) 259.31
Numero MDL MFCD09025864
InChI Key IAIJZMCYSMAKQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 1-4-cyanopyridin-2-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyanopyrid-2-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyano-2-pyridyl piperidine-4-carboxylate
PubChem CID 18525853
IUPAC Name ethyl 1-(4-cyanopyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 1-(4-cyanopyrid-2-yl)piperidine-4-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 259.31
Percent Purity 97%