Learn More
Ethyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11376835
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11376835 5 g Amber Glass Bottle 5g
10634015 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11376835 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC59023DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 926921-61-1
Formula molecolare C13H19N3O2
Molecular Weight (g/mol) 249.31
Numero MDL MFCD09817500
InChI Key MTWGDARCNWTWJN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo ethyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylate
PubChem CID 24229600
IUPAC Name ethyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCCN(C1)C1=NC(C)=CN=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Ethyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 249.31
Percent Purity 97%