Learn More
Ethyl 1-Boc-DL-nipecotate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15475457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15475457 5 g 5g
15465457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15475457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32704.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 130250-54-3 | Molecular Formula: C13H23NO4 | Molecular Weight: 257.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130250-54-3
Formula molecolare C13H23NO4
Molecular Weight (g/mol) 257.33
Numero MDL MFCD04116274
InChI Key YCXCRFGBFZTUSU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate, ethyl n-boc-piperidine-3-carboxylate, ethyl n-boc-3-piperidinecarboxylate, ethyl1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-boc-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-n-boc-piperidine-3-carboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl tetrahydro-1,3 2h-pyridinedicarboxylate, 1,3-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl ester, piperidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 3-ethyl ester
PubChem CID 357727
IUPAC Name 1-O-tert-butyl 3-O-ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 1-Boc-DL-nipecotate
Punto di fusione 31°C to 35°C
Punti di ebollizione 95°C (0.5 mmHg)
Quantità 5 g
Sensibilità Light and moisture sensitive
Peso formulazione 257.33
Percent Purity 97%