Learn More
Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, 90%
Codice prodotto. 10662572 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10662572 1 g Bottiglia in vetro 1g
11915081 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10662572 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 335300010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 137682-89-4 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137682-89-4
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Numero MDL MFCD01863257
InChI Key DPMGQZGXWRHYPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl cyclopropan-1-ol, ethyl-1-hydroxycyclopropane carboxylate, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2733706
IUPAC Name ethyl 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1(O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate
Nota nome 90%
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 78.0°C (15.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C3H4(OH)COOCH2CH3
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4470
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid