Learn More
Ethyl 1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10631475
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10631475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10631475 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47223DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS 868755-61-7
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C11H12N2O2S
Numero MDL MFCD08060537
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carboxylate, ethyl 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid,1-methyl-3-2-thienyl-,ethyl ester, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-3-2-thienyl-, ethyl ester
InChI Key MUIUODSZPZJMMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C1=CC=CS1
IUPAC Name ethyl 2-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazole-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 236.29
PubChem CID 7537652
Peso formulazione 236.29
Percent Purity 97%