Learn More
Ethyl 1-methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10279282
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10279282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10279282 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47123DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 1-methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 868755-60-6
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C11H12N2O2S
Numero MDL MFCD08060536
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl 1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid,1-methyl-5-2-thienyl-,ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl-, ethyl ester
InChI Key KIYMTNJEKXVPSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=NN(C)C(=C1)C1=CC=CS1
IUPAC Name ethyl 1-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazole-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 236.29
PubChem CID 7537650
Peso formulazione 236.29
Percent Purity 97%