Learn More
ethyl 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Ethyl 2-(2-amino-1, 3-thiazol-4-yl)acetate |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 50 g |
| Peso formulazione | 186.23 |
| Percent Purity | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?