Learn More
Ethyl 2-(2-Aminothiazol-4-yl)glyoxylate, TRC
Codice prodotto. 30380572
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380572 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380572 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE67841050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-(2-Aminothiazol-4-yl)glyoxylate
CAS 64987-08-2
Formula molecolare C7H8N2O3S
Quantità 50 g
Sinonimo (2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)(oxo)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate, Ethyl 2-aminothiazol-4-ylglyoxylate, [2-Amino(thiazol-4-yl)](oxo)acetic Acid Ethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O3S/c1-2-12-6(11)5(10)4-3-13-7(8)9-4/h3H,2H2,1H3,(H2,8,9)
SMILES CCOC(=O)C(=O)c1csc(N)n1
IUPAC Name ethyl 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-oxoacetate
Molecular Weight (g/mol) 200.22
Peso formulazione 200.0256