Learn More
Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate, TRC
Codice prodotto. 30387130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387130 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387130 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE937518250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
CAS 6413-10-1
Formula molecolare C8H14O4
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC1(C)OCCO1
IUPAC Name ethyl 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
Molecular Weight (g/mol) 174.2
Peso formulazione 174.0892