Learn More
Ethyl 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate (80%), TRC
Codice prodotto. 30135635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135635 1 g 1g
30011232 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135635 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9258851G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61516-73-2
Formula molecolare C8 H13 N O3
Molecular Weight (g/mol) 171.19
Sinonimo Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate, Piracetam Imp. C (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid ethyl ester, 1-(Ethoxycarbonylmethyl)-2-pyrrolidone, Ethyl (2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate, Ethyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate
IUPAC Name ethyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
SMILES CCOC(=O)CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-9-5-3-4-7(9)10/h2-6H2,1H3
Peso formulazione 171.0895