Learn More
Ethyl 2-(3,4-dichlorophenyl)-2-oxoacetate, Technical, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10179412
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10179412 250 mg 250mg
10692105 1 g 1g
10255954 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10179412 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB07805CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 34966-52-4
Formula molecolare C10H8Cl2O3
Molecular Weight (g/mol) 247.07
Numero MDL MFCD01934864
InChI Key NWUGRKGSCYOUFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3,4-dichlorophenylglyoxylate, ethyl 3,4-dichlorobenzoylformate, ethyl 2-3,4-dichlorophenyl-2-oxoacetate, 3,4-dichlorophenyl glyoxylic acid ethyl ester, ksc495i0f, ethyl 3,4-dichlorophenyl oxo acetate, ethyl 2-3,4-dichlorophenyl-2-oxoethanoate, 3,4-dichlorophenyl oxoacetic acid ethyl ester, 3,4-dichloro-oxo-benzeneacetic acid ethyl ester, 3,4-dichloro-phenyl-oxo-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 2736412
IUPAC Name ethyl 2-(3,4-dichlorophenyl)-2-oxoacetate
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-(3, 4-dichlorophenyl)-2-oxoacetate
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 247.08
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche