Learn More
Ethyl 2-[[(3aR,4S,6R,6aS)-6-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl]oxy]acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 2-[((3aR,4S,6R,6aS)-6-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)oxy]acetate |
| CAS | 866551-95-3 |
| Formula molecolare | C20H27NO7 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Ticagrelor Related Compound 49 |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H27NO7/c1-4-24-16(22)12-25-15-10-14(17-18(15)28-20(2,3)27-17)21-19(23)26-11-13-8-6-5-7-9-13/h5-9,14-15,17-18H,4,10-12H2,1-3H3,(H,21,23)/t14-,15+,17+,18-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H]2[C@@]3([H])[C@@](OC(C)(C)O3)([H])[C@@H](OCC(OCC)=O)C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 393.43 |
| Peso formulazione | 393.1788 |