Learn More
Ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethyl 2, 4-dichloro-6-methylnicotinate |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 234.08 |
Percent Purity | 97% |