Learn More
Ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ethyl 2, 4-dichloro-6-methylnicotinate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 234.08 |
| Percent Purity | 97% |