Learn More
Ethyl 2,4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoate, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10069491
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10069491 10 g Amber Glass Bottle 10g
10059491 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10069491 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB04027EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 36983-36-5
Formula molecolare C10H10O4S
Molecular Weight (g/mol) 226.246
Numero MDL MFCD00126316
InChI Key GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2799459
IUPAC Name ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutanoate
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2, 4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoate
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 226.25
Percent Purity 90%