Learn More
Ethyl 2-(6-Amino-2,3-dichlorobenzyl)glycine Dihydrochloride(Anagrelide Impurity A), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 2-(6-Amino-2,3-dichlorobenzyl)glycine Dihydrochloride (Anagrelide Impurity A) |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H14Cl2N2O2.2ClH/c1-2-17-10(16)6-15-5-7-9(14)4-3-8(12)11(7)13;;/h3-4,15H,2,5-6,14H2,1H3;2*1H |
| Peso formulazione | 348 |