Learn More
Ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10333063 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10333063 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10333063 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 292775000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate
Nota nome 99%
CAS 7149-18-0
Punto di fusione 57°C to 60°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H13NO2
Numero MDL MFCD00216929
Quantità 500 mg
Sinonimo ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate, ethyl 2-aminocyclopent-1-enecarboxylate, 2-amino-cyclopent-1-enecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclopent-1-ene-1-carboxylate, 2-amino-cyclopent-1-enecarboxylicacidethylester, ethyl trans-2-aminocyclopentenecarboxylate, ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate #, 2-aminocyclopentene-1-carboxylic acid ethyl ester, cyclopentene-1-carboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 1-cyclopentene-1-carboxylicacid, 2-amino-, ethyl ester
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,methanol and ethanol
InChI Key FMEHILPGLKGSCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)CCC1
IUPAC Name ethyl 2-aminocyclopentene-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 155.20
PubChem CID 243333
Peso formulazione 155.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.