Learn More
Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11935411
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
193140-71-5
C5H9ClF3NO2
207.58
MFCD14525479
MNFISCBCWBUTTQ-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride, 2-amino-3,3,3-trifluoro-propionic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate, ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate-hydrogen chloride 1/1
45790935
ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate;hydrochloride
Cl.CCOC(=O)C(N)C(F)(F)F
193140-71-5
C5H9ClF3NO2
207.58
MFCD14525479
MNFISCBCWBUTTQ-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride, 2-amino-3,3,3-trifluoro-propionic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate, ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate-hydrogen chloride 1/1
45790935
ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate;hydrochloride
Cl.CCOC(=O)C(N)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethyl 2-amino-3, 3, 3-trifluoropropionate hydrochloride
Punto di fusione 218°C to 220°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Quantità 5 g
Peso formulazione 207.58
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.