Learn More
Ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 15296008
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
4815-24-1
C9H13NO2S
199.27
JYSDXODDWAQWJR-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-amino-4,5-dimethyl3-thenoate, ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,5-dimethyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4,5-dimethyl-, ethyl ester, 2-amino-3-carbethoxy-4,5-dimethylthiophene, 2-amino-4,5-dimethyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl-2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate, ethyl2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-thiophene-3-carboxylate
78536
ethyl 2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C)C)N
4815-24-1
C9H13NO2S
199.27
JYSDXODDWAQWJR-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-amino-4,5-dimethyl3-thenoate, ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,5-dimethyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4,5-dimethyl-, ethyl ester, 2-amino-3-carbethoxy-4,5-dimethylthiophene, 2-amino-4,5-dimethyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl-2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate, ethyl2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-thiophene-3-carboxylate
78536
ethyl 2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C)C)N
Materiale o nome chimico Ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate
Punto di fusione 90.0°C to 91.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 199.27
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.