Learn More
Ethyl 2-amino-4-phenyl-5-thiazolecarboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10072000
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Materiale o nome chimico Ethyl 2-amino-4-phenyl-5-thiazolecarboxylate
Nota nome 99%
CAS 64399-23-1
Punto di fusione 169°C to 172°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C12H12N2O2S
Numero MDL MFCD00022452
Quantità 2.5 g
Sinonimo ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-phenyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-4-phenyl-, ethyl ester, 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209nlv, 2-amino-4-phenyl-5-carboethoxythiazole, ethyl 2-amino-4-phenylthiazol-5-carboxylate, ethyl2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-phenyl-thiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-phenylthiazol-5-yl-carboxylate
InChI Key OZMXFXOHCUEEPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)N)C2=CC=CC=C2
IUPAC Name ethyl 2-amino-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 248.3
PubChem CID 73239
Peso formulazione 248.3
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder