Learn More
Ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10303292 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10303292 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10303292 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 205300050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 53266-94-7
Formula molecolare C7H10N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 186.23
Numero MDL MFCD00005330
InChI Key SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, ethyl 2-2-aminothiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazole-4-acetate, ethyl 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazol-4-acetate, 2-amino-4-thiazolyl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolyl acetate
PubChem CID 104454
IUPAC Name ethyl 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC(N)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate
Punto di fusione 91.0°C to 95.0°C
Colore Yellow to Beige
Punto d'infiammabilità 185°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Beilstein 27,336
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 186.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder