Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate, 97%
Codice prodotto. 15479335
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15479335 1 g 1g
15489335 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15479335 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H51799.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 4815-37-6
Formula molecolare C14H15NO2S
Molecular Weight (g/mol) 261.339
Numero MDL MFCD01763475
InChI Key SXONDAWSQJWZEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-methyl-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester, maybridge1_000503, upcmld-dp080, upcmld-dp080:001, ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid,2-amino-5-methyl-4-phen, 2-amino-4-phenyl-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 693902
IUPAC Name ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C2=CC=CC=C2)C)N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Quantità 1 g
Peso formulazione 261.34
Percent Purity 97%