Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate, 97%
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 261.34 |
| Percent Purity | 97% |