Learn More
Ethyl 2-aminobenzoate, 99%
Codice prodotto. 10226420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10226420 100 g Bottiglia in vetro 100g
10002830 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10226420 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 222231000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 87-25-2 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-25-2
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.192
Numero MDL MFCD00007711
InChI Key TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl anthranilate, ethyl o-aminobenzoate, anthranilic acid, ethyl ester, 2-aminobenzoic acid ethyl ester, 2-carboethoxyaniline, o-ethoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethylanthranilate, benzoic acid, o-amino-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl aniline
PubChem CID 6877
IUPAC Name ethyl 2-aminobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-aminobenzoate
Nota nome 99%
Colore Yellow
Densità 1.1170g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589nm)
Quantità 100 g
Peso formulazione 165.19
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 2-aminobenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.