Learn More
Ethyl 2-Aminothiophene-3-carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30382859
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382859 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30382859 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE899325500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-Aminothiophene-3-carboxylate
CAS 31891-06-2
Formula molecolare C7 H9 N O2 S
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO2S/c1-2-10-7(9)5-3-4-11-6(5)8/h3-4H,2,8H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccsc1N
IUPAC Name ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 171.22
Peso formulazione 171.0354