Learn More
Ethyl 2-Aminothiophene-3-carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30373418
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373418 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373418 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE8993251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-Aminothiophene-3-carboxylate
CAS 31891-06-2
Formula molecolare C7 H9 N O2 S
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO2S/c1-2-10-7(9)5-3-4-11-6(5)8/h3-4H,2,8H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccsc1N
IUPAC Name ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 171.22
Peso formulazione 171.0354