Learn More
Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate, TRC
Codice prodotto. 30388427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388427 500 mg 500mg
30378496 100 mg -
30382155 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30388427 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE899555500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88150-45-2
Formula molecolare C8 H13 N3 O4
Molecular Weight (g/mol) 215.21
Sinonimo Butanoic acid, 4-(2-azidoethoxy)-3-oxo-, ethyl ester, 4-(2-Azidoethoxy)-3-oxobutanoic acid ethyl ester
IUPAC Name ethyl 4-(2-azidoethoxy)-3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)COCCN=[N+]=[N-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H13N3O4/c1-2-15-8(13)5-7(12)6-14-4-3-10-11-9/h2-6H2,1H3
Peso formulazione 215.0906