Learn More
Ethyl 2-bromoisobutyrate, 98+%
Codice prodotto. 11409827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11409827 50 g 50g
11419827 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11409827 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22785.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 600-00-0 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Ethyl 2-bromoisobutyrate is used as an Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator that will generate a polymer with an ethyl end group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl 2-bromoisobutyrate is used as an Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator that will generate a polymer with an ethyl end group.
Solubility
Soluble in alcohol, ether. Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in a sealed container. Incompatible with oxidizing agents, acids, bases, reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 600-00-0
Formula molecolare C6H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 195.06
Numero MDL MFCD00000123
InChI Key IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-bromoisobutyrate, ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, ethyl alpha-bromoisobutyrate, ethyl .alpha.-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-2-methylpropanoic acid, ethyl ester, ethyl-2-bromoisobutyrate, propanoic acid, bromo-2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, propionic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 11745
IUPAC Name ethyl 2-bromo-2-methylpropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-bromoisobutyrate
Densità 1.329
Punti di ebollizione 162°C to 164°C
Punto d'infiammabilità 57°C (135°F)
Indice di rifrazione 1.444
Quantità 50 g
Numero UN UN2924
Beilstein 1098947
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
Peso formulazione 195.06
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 2-bromoisobutyrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1A
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 2-bromoisobutyrate