Learn More
Ethyl 2-bromovalerate, 97%
Codice prodotto. 11497206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11497206 25 g 25g
11407216 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11497206 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25530.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 615-83-8 | C7H13BrO2 | 209.083 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-83-8
Formula molecolare C7H13BrO2
Molecular Weight (g/mol) 209.083
Numero MDL MFCD00000159
InChI Key ORSIRXYHFPHWTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79071
IUPAC Name ethyl 2-bromopentanoate
SMILES CCCC(C(=O)OCC)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-bromovalerate
Densità 1.226
Punti di ebollizione 190°C to 192°C
Punto d'infiammabilità 77°C (170°F)
Indice di rifrazione 1.448
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1098901
Sinonimo ethyl 2-bromovalerate, ethyl2-bromovalerate, ethyl .alpha.-bromovalerate, pentanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, 2-bromovaleric acid ethyl ester, 2-bromopentanoic acid ethyl ester, 2-bromo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, bromo-, ethyl ester, ethyl bromovalerate, ethyl-2bromovalerate
Peso formulazione 209.09
Percent Purity 97%