Learn More
Ethyl 2-Bromovalerate, TRC
Codice prodotto. 30134633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134633 25 g 25g
30133460 10 g 10g
30005574 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134633 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE90055025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 615-83-8
Formula molecolare C7H13BrO2
Molecular Weight (g/mol) 209.081
Sinonimo Ethyl α-Bromovalerate, NSC 8865, 2-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester;
IUPAC Name ethyl 2-bromopentanoate
SMILES CCCC(Br)C(=O)OCC
Specifications
Materiale o nome chimico Ethyl 2-Bromovalerate
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C7H13BrO2/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Peso formulazione 208.0099