Learn More
Ethyl 2-Chloracetoacetate, TRC
Codice prodotto. 30379212
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30379212 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30379212 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9034855G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Ethyl 2-Chloracetoacetate
CAS 609-15-4
Formula molecolare C6H9ClO3
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Chloro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 2-Chloro-3-oxobutyric Acid Ethyl Ester, 2-Chloroacetoacetic Acid Ethyl Ester, A 21960, Ethyl 2-chloro-3-oxobutanoate, Ethyl 2-Chloro-3-oxobutyrate, Ethyl alpha-Chloroacetoacetate, Ethyl alpha-Chloroacetylacetate, NSC 78426
InChI Formula InChI=1S/C6H9ClO3/c1-3-10-6(9)5(7)4(2)8/h5H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(Cl)C(=O)C
Molecular Weight (g/mol) 164.59
Peso formulazione 164.024