Learn More
Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate, 94%
Codice prodotto. 11485926
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485926 25 g 25g
11475926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11485926 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22270.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 363-58-6 | C6H6ClF3O3 | 218.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 363-58-6
Formula molecolare C6H6ClF3O3
Molecular Weight (g/mol) 218.56
Numero MDL MFCD00041540
InChI Key YVWUNJVPOCYLIM-VKHMYHEASA-N
Sinonimo ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl 2-chloro-3-keto-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester, 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, zlchem 1230, acmc-1cs5z, ethyl chlorotrifluoroacetoacetate, ethyl 2-chloro-3-keto-trifluorobutyrate
PubChem CID 2737165
IUPAC Name ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)[C@@H](Cl)C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Densità 1.39
Punti di ebollizione 67°C to 71°C (35 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C (153°F)
Indice di rifrazione 1.39
Quantità 25 g
Numero UN UN1760
Beilstein 1787023
Peso formulazione 218.56
Percent Purity 94%