Learn More
Ethyl 2-chloroacetoacetate, 90%
Codice prodotto. 10520413 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10520413 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10361213 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10520413 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 376312500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 609-15-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609-15-4
Formula molecolare C6H9ClO3
Molecular Weight (g/mol) 164.59
Numero MDL MFCD00009141
InChI Key RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 11858
IUPAC Name ethyl 2-chloro-3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)C(Cl)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-chloroacetoacetate
Punto di fusione -80°C
Colore Yellow
Densità 1.1900g/mL
Punti di ebollizione 200°C
Punto d'infiammabilità 54°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH(Cl)CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4410 to 1.444
Quantità 250 mL
Gravità specifica 1.19
Sinonimo ethyl 2-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl alpha-chloroacetoacetate, ethyl-2-chloracetoacetate, 2-chloro-3-oxobutyric acid ethyl ester, ethyl2-chloroacetoacetate, 2-chloro-3-oxobutanoic acid, ethyl ester, ethyl2-chloro-3-oxobutanoate, ethyl 2-chloro-3-oxobutyrate
Informazioni di solubilità Solubility in water: 17g/L (20°C)
Peso formulazione 164.59
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid