Learn More
Ethyl 2-chloroacetoacetate, 96%
Codice prodotto. 11478667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11478667 500 g 500g
11468667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11478667 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19810.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 609-15-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609-15-4
Formula molecolare C6H9ClO3
Molecular Weight (g/mol) 164.59
Numero MDL MFCD00009141
InChI Key RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 11858
IUPAC Name ethyl 2-chloro-3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)C(Cl)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-chloroacetoacetate
Punto di fusione <-80°C
Densità 1.182
Punti di ebollizione 200°C
Punto d'infiammabilità 54°C (180°F)
Intervallo percentuale saggio 0.96
Indice di rifrazione 1.4425
Quantità 500 g
Beilstein 774278
Sinonimo ethyl 2-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl alpha-chloroacetoacetate, ethyl-2-chloracetoacetate, 2-chloro-3-oxobutyric acid ethyl ester, ethyl2-chloroacetoacetate, 2-chloro-3-oxobutanoic acid, ethyl ester, ethyl2-chloro-3-oxobutanoate, ethyl 2-chloro-3-oxobutyrate
Peso formulazione 164.59
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid