Learn More
Ethyl 2-Chloropyridine-3-carboxylate, Mikromol™
Codice prodotto. 30049938
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049938 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049938 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0915.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 2-Chloropyridine-3-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
CAS 1452-94-4
Nomi componenti o analita ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H8 Cl N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Flunixin Meglumine Imp. C (EP), Flunixin USP Related Compound C, Flunixin USP RC C, Ethyl 2-Chloropyridine-3-carboxylate, Flunixin Related Compound C, Flunixin Meglumine Impurity C, Flunixin Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cccnc1Cl
IUPAC Name ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 185.61
Quantità 100 mg
Peso formulazione 185.0244 g/mol