Learn More
Ethyl (2-Cyano-2-(2-(3,5-dichloro-4-((4-chlorophenyl)(cyano)methyl)phenyl)hydrazono)acetyl)carbamate-13C3,15N2, TRC
Codice prodotto. 30380199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380199 25 mg 25mg
30371571 10 mg 10mg
30369063 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30380199 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE89527225MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Ethyl (2-Cyano-2-(2-(3,5-dichloro-4-((4-chlorophenyl)(cyano)methyl)phenyl)hydrazono)acetyl)carbamate-13C3,15N2
Formula molecolare C17 13C3 H14 Cl3 N3 15N2 O3
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H14Cl3N5O3/c1-2-31-20(30)26-19(29)17(10-25)28-27-13-7-15(22)18(16(23)8-13)14(9-24)11-3-5-12(21)6-4-11/h3-8,14,27H,2H2,1H3,(H,26,29,30)/b28-17+/i17+1,19+1,20+1,26+1,28+1
SMILES N#CC(C1=C(Cl)C=C(N/[15N]=[13C]([13C]([15NH][13C](OCC)=O)=O)\C#N)C=C1Cl)C2=CC=C(Cl)C=C2
IUPAC Name ethyl (E)-(2-cyano-2-(2-(3,5-dichloro-4-((4-chlorophenyl)(cyano)methyl)phenyl)hydrazineylidene-1-15N)acetyl-13C2)carbamate-13C-15N
Molecular Weight (g/mol) 483.68
Peso formulazione 482.02