Learn More
Ethyl 2-cyanoacrylate
Codice prodotto. 11975621 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 11975621
Marca: Thermo Scientific Acros 434450050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7085-85-0 | C6H7NO2 | 125.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-cyanoacrylate
CAS 7085-85-0
Punto di fusione -20.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 54.0°C to 56.0°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H7NO2
Formula lineare CNC(=CH2)COOCH2CH3
Numero MDL MFCD00045615
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,3842
Gravità specifica 1.04
Sinonimo ethyl 2-cyanoacrylate, ethyl cyanoacrylate, 2-propenoic acid, 2-cyano-, ethyl ester, unii-2g95foh7sf, ccris 1693, acrylic acid, 2-cyano-, ethyl ester, 2g95foh7sf, 2-cyanoacrylic acid ethyl ester, 2-propenoic acid,2-cyano-, ethyl ester, dsstox_cid_5279
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methyl ethyl ketone, toluene, acetone,, dmf, nitromethane
InChI Key FGBJXOREULPLGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(=C)C#N
IUPAC Name ethyl 2-cyanoprop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 125.13
PubChem CID 81530
Peso formulazione 125.13
Concentration or Composition (by Analyte or Components) may contain varying amounts of polymerized material
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 2-cyanoacrylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.