Learn More
Ethyl 2-Dimethylaminomethylene-3-oxobutanoate, TRC
Codice prodotto. 30385436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385436 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385436 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE91662510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-Dimethylaminomethylene-3-oxobutanoate
CAS 51145-57-4
Formula molecolare C9 H15 N O3
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H15NO3/c1-5-13-9(12)8(7(2)11)6-10(3)4/h6H,5H2,1-4H3/b8-6+
SMILES CCOC(=O)\C(=C\N(C)C)\C(=O)C
IUPAC Name ethyl (2E)-2-(dimethylaminomethylidene)-3-oxobutanoate
Molecular Weight (g/mol) 185.22
Peso formulazione 185.1052