Learn More
Ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, 97%
Codice prodotto. 11465680
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11465680 50 g 50g
11455680 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11465680 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25927.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 571-55-1 | C9H11F3O4 | 240.178 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 571-55-1
Formula molecolare C9H11F3O4
Molecular Weight (g/mol) 240.178
Numero MDL MFCD02677683
InChI Key XNGGOXOLHQANRB-AATRIKPKSA-N
Sinonimo ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, e-ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluoro-butyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2e-3-ethoxy-2-2,2,2-trifluoroacetyl prop-2-enoate, 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 6185754
IUPAC Name ethyl (2E)-2-(ethoxymethylidene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
SMILES CCOC=C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Densità 1.235
Punti di ebollizione 80°C to 82°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 104°C (220°F)
Indice di rifrazione 1.429
Quantità 50 g
Peso formulazione 240.18
Percent Purity 97%