Learn More
Ethyl 2-(Hydroxymethyl)acrylate, TRC
Codice prodotto. 30369042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30369042 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369042 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9189501G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-(Hydroxymethyl)acrylate
CAS 10029-04-6
Formula molecolare C6 H10 O3
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-, ethyl ester, Acrylic acid, 2-(hydroxymethyl)-, ethyl ester (8CI), Hydracrylic acid, 2-methylene-, ethyl ester (7CI), Ethyl 2-(hydroxymethyl)-2-propenoate, 2-(Hydroxymethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(hydroxymethyl)acrylate, Ethyl 2-hydroxymethacrylate, Ethyl 2-hydroxymethyl-2-propenoate, Ethyl α-(hydroxymethyl)acrylate, Ethyl α-hydroxymethacrylate, H 0916, RHMA-E
InChI Formula InChI=1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h7H,2-4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(=C)CO
IUPAC Name ethyl 2-(hydroxymethyl)prop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Peso formulazione 130.063