Learn More
Ethyl 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11340617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11340617 250 mg 250mg
10634405 1 g 1g
10462854 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11340617 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC42223CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 32043-95-1
Formula molecolare C13H13NO2S
Molecular Weight (g/mol) 247.31
Numero MDL MFCD07346320
InChI Key UHLMXNFHHFDVPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylate, 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-methyl-4-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 7131013
IUPAC Name ethyl 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(C)S1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 247.32
Percent Purity 97%