Learn More
Ethyl 2-methylacetoacetate, 95%
Codice prodotto. 10286051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10286051 25 g Bottiglia in vetro 25g
10337901 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10286051 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 326110250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 609-14-3 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609-14-3
Formula molecolare C7H12O3
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Numero MDL MFCD00009164
InChI Key FNENWZWNOPCZGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-methylacetoacetate, ethyl 2-acetylpropionate, ethyl-2-methyl acetoacetate, ethyl methylacetoacetate, ethyl 2-methyl-3-oxobutyrate, ethyl2-methylacetoacetate, butanoic acid, 2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-methylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl alpha-methylacetylacetate, 2-methyl-3-oxobutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 701
IUPAC Name ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-methylacetoacetate
Nota nome 95%
Punto di fusione -45°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 187°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH(CH3)CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4170 to 1.419
Quantità 25 g
Beilstein 03, 679
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid