Learn More
Ethyl 2-Methylacetoacetate, TRC
Codice prodotto. 30374791
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374791 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374791 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE92514025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-Methylacetoacetate
CAS 609-14-3
Formula molecolare C7H12O3
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Methyl-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, alpha-Methyl-acetoacetic Acid Ethyl Ester, 2-Methyl-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl (+/-)-2-Methylacetoacetate, Ethyl 2-Acetylpropanoate, NSC 1102
InChI Formula InChI=1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C
IUPAC Name ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Peso formulazione 144.0786