Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 2-methylbutyrate |
| Nota nome | 99% |
| Acidità | 1mg KOH/g max. |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.8750g/mL |
| Punti di ebollizione | 132°C to 133°C |
| Punto d'infiammabilità | 26°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethyl 2-methylbutyrate
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.