Learn More
Ethyl 2-methylnicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10421250
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
1721-26-2
C9H11NO2
165.19
MFCD00006336
TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate∼2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727
74401
ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate
CCOC(=O)C1=CC=CN=C1C
1721-26-2
C9H11NO2
165.19
MFCD00006336
TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate∼2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727
74401
ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate
CCOC(=O)C1=CC=CN=C1C
Materiale o nome chimico Ethyl 2-methylnicotinate
Colore Colorless to Orange
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 126°C to 127°C (24.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 103°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.07
Peso formulazione 165.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 2-methylnicotinate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.