Learn More
Ethyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10092174
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10092174 1 g Amber Glass Bottle 1g
10595764 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10092174 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62823DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 126533-95-7
Formula molecolare C10H14N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 242.293
Numero MDL MFCD09702412
InChI Key OINWWRRVBHJAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-4-morpholinyl thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholinothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl-, ethyl ester, acmc-1c0vg, 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 15053544
IUPAC Name ethyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CSC(=N1)N2CCOCC2
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 242.3
Percent Purity 97%