Learn More
Ethyl 2-morpholinobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10537873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10537873 250 mg 250mg
10127762 1 g 1g
10012374 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10537873 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC24323CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 192817-79-1
Formula molecolare C13H17NO3
Molecular Weight (g/mol) 235.283
Numero MDL MFCD06204497
InChI Key UIVDSGDHUXOYDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-morpholinobenzoate, ethyl 2-morpholin-4-yl benzoate, 2-morpholin-4-yl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-ylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-, ethyl ester
PubChem CID 7148401
IUPAC Name ethyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N2CCOCC2
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-morpholinobenzoate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 235.28
Percent Purity 97%